Calciumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E170, gefällt, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Marmor
1.02069.1000EA 227 EUR
1.02069.1000 1.02069.9050 1.02069.9025
Calciumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E170, gefällt, SAFC®
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100,09 g/mol
Schmelzpunkt: 825 °C
Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658