Calciumcarbonat ≥95%, Pulver, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Marmor
22290.363EA
325
EUR
22290.363
Calciumcarbonat ≥95%, Pulver, TECHNICAL
Calciumcarbonat
Formel:
CaCO₃ Molecular Weight: 100,09 g/mol Schmelzpunkt: 825 °C Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010906 CAS-Nummer: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 REACH: 01-2119486795-18 Merck Index: 13,01658 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 95 % |