Calciumcarbonat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Marmor
SUPL21067-25GEA
149
EUR
SUPL21067-25G
Calciumcarbonat, Supelco®
Calciumcarbonat
Formel:
CaCO₃ Molecular Weight: 100,09 g/mol Schmelzpunkt: 825 °C Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010906 CAS-Nummer: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |