Bariumnitrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

202754-100G 202754-25G
SIAL202754-100GEA 183 EUR
SIAL202754-100G SIAL202754-25G
Bariumnitrat, Sigma-Aldrich®
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
Molecular Weight: 261,34 g/mol
Schmelzpunkt: ∼592 °C
Dichte: ∼3,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00986

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR