Calciumoxid 96%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO196910025EA
66.3
EUR
ACRO196910025
ACRO196910010
Calciumoxid 96%, reinst
Calcium oxide
Formel:
CaO Molecular Weight: 56,08 g/mol Siedepunkt: 2850 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2570 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010911 CAS-Nummer: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN: 1910 ADR: 8,III Merck Index: 13,01691 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder |
Titration Complexometric | ≥95 % |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.5 % (in HCl) |
Loss on ignition | ≤3.5 % (800°C) |
Mg and alkali salts (SO4) | ≤2.5 % |