Calciumoxid 97+%, Pulver zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO422830010EA 30.1 EUR
ACRO422830010 ACRO422830025
Calciumoxid 97+%, Pulver zur Analyse
Calcium oxide
Formel: CaO
Molecular Weight: 56,08 g/mol
Siedepunkt: 2850 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 2570 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010911
CAS-Nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01691
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (CaO) on dry substance
Nitrate (NO3) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %