Calciumoxid ≥99,998% (Metall-Basis) (excluding other alkaline earth and alkali metals 130 ppm max), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
10684.09EA
166
EUR
10684.09
10684.18
10684.04
10684.03
10684.30
Calciumoxid ≥99,998% (Metall-Basis) (excluding other alkaline earth and alkali metals 130 ppm max), Puratronic®
Calcium oxide
Formel:
CaO Molecular Weight: 56,08 g/mol Siedepunkt: 2850 °C Schmelzpunkt: 2572 °C Dichte: 3,37 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010911 CAS-Nummer: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN: 1910 ADR: 8,III Merck Index: 14,1686 |