Calciumoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
10923.30EA 236 EUR
10923.30 10923.A1 10923.18
Calciumoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Calcium oxide
Formel: CaO
Molecular Weight: 56,08 g/mol
Siedepunkt: 2850 °C
Schmelzpunkt: 2572 °C
Dichte: 3,37
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010911
CAS-Nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1686