Calciumoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL208159-100GEA 178 EUR
SIAL208159-100G SIAL208159-500G SIAL208159-25G
Calciumoxid, Sigma-Aldrich®
Calcium oxide
Formel: CaO
Molecular Weight: 56,08 g/mol
Siedepunkt: 2850 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2580 °C
Dichte: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010911
CAS-Nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691