Calciumoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL451711-5GEA
440
EUR
SIAL451711-5G
Calciumoxid, Sigma-Aldrich®
Calcium oxide
Formel:
CaO Molecular Weight: 56,08 g/mol Siedepunkt: 2850 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2580 °C Dichte: 3,38 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010911 CAS-Nummer: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 Merck Index: 13,01691 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...