Calciumoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL634182-25GEA 200 EUR
SIAL634182-25G SIAL634182-100G
Calciumoxid, Sigma-Aldrich®
Calcium oxide
Formel: CaO
Molecular Weight: 56,08 g/mol
Siedepunkt: 2850 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2580 °C
Dichte: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010911
CAS-Nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691