Magnesiumoxid 98%, Pulver Ø 99% <150 µm (-100 mesh), reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
gebrannte Magnesia
ACRO263830100EA
558
EUR
ACRO263830100
ACRO263830025
ACRO263835000
Magnesiumoxid 98%, Pulver Ø 99% <150 µm (-100 mesh), reinst
Magnesiumoxid
Formel:
MgO Molecular Weight: 40,3 g/mol Siedepunkt: 3600 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 2800 °C Dichte: 3,58 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤2500 ppm |
Calcium oxide (CaO) | ≤3000 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤500 ppm |
Loss on ignition | ≤2 % |
Aluminium oxide (Al2O3) | ≤400 ppm |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤400 ppm |