Magnesiumoxid ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: gebrannte Magnesia
44078.22EA 87.2 EUR
44078.22 44078.A1 44078.36
Magnesiumoxid ≥96%
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Molecular Weight: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C
Schmelzpunkt: 2852 °C
Dichte: 3,58
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677