Calciumhydroxid ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Löschkalk
, Calciumdihydroxid
10304KAEA
6780
EUR
10304KA
Calciumhydroxid ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Calciumhydroxid
Formel:
Ca(OH)₂ Molecular Weight: 74,09 g/mol Schmelzpunkt: 550 °C Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010901 CAS-Nummer: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 13,01675 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.0 % |
Insoluble in hydrochloric acid | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.01 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 0.005 % |
As (Arsenic) | Max. 0.0001 % |
Ba (Barium) | Max. 0.005 % |
Cu (Copper) | 0.001 % |
Fe (Iron) | Max. 0.005 % |
K (Potassium) | Max. 0.05 % |
Mg (Magnesium) | Max. 0.05 % |
Na (Sodium) | Max. 0.05 % |
Pb (Lead) | Max. 0.001 % |
Sr (Strontium) | Max. 0.05 % |