Magnesiumhydroxid 95%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: wasserhaltige Magnesia
315725000 315720025 315720250
ACRO315725000EA 45.2 EUR
ACRO315725000 ACRO315720025 ACRO315720250
Magnesiumhydroxid 95%, rein
Magnesiumhydroxid
Formel: Mg(OH)₂
Molecular Weight: 58,32 g/mol
Schmelzpunkt: 350 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,3261 to 2.3631 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011104
CAS-Nummer: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Merck Index: 13,05693
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥94 %