Magnesiumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: wasserhaltige Magnesia
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
63081-1KG-F 63081-250G-F
SIAL63081-1KG-FEA 299 EUR
SIAL63081-1KG-F SIAL63081-250G-F
Magnesiumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Magnesiumhydroxid
Formel: Mg(OH)₂
Molecular Weight: 58,32 g/mol
Dichte: 2,3261…2.3631 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011104
CAS-Nummer: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Merck Index: 13,05693