Magnesiumsulfat, wasserfrei 97%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO413485000EA
91.9
EUR
ACRO413485000
ACRO413480050
ACRO413480250
ACRO413480025
Magnesiumsulfat, wasserfrei 97%, rein
Magnesium sulphate
Formel:
MgSO₄ Molecular Weight: 120,37 g/mol Schmelzpunkt: 1124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011110 CAS-Nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light grey Granular powder (May contain grey particles) |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤1000 ppm |