Magnesiumsulfat, wasserfrei ≥99,5%
Lieferant: Thermo Scientific
33337.A3EA
170
EUR
33337.A3
33337.36
33337.A9
Magnesiumsulfat, wasserfrei ≥99,5%
Magnesium sulphate
Suitable for sensitive molecular biology applications
Formel:
MgSO₄ Molecular Weight: 120,37 g/mol Schmelzpunkt: 1124 °C (Zersetzung) Dichte: 2,66 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011110 CAS-Nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 14,5691 |