Magnesiumsulfat, wasserfrei 99-100,5% USP
Lieferant: VWR Chemicals
E797-2.5KGEA 532 EUR
E797-2.5KG E797-500G
Magnesiumsulfat, wasserfrei 99-100,5% USP
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molecular Weight: 120,37 g/mol
Schmelzpunkt: 1127 °C
Dichte: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chloride < 0,014%
Heavy Metals < 0,001 %
Iron < 0,002 %
Loss on Drying < 2 %
pH (5%, Wasser)@25°C 5 - 9,2
Purity (after ignition) 99 - 100,5 %
Selenium < 0,003 %