Aluminiumoxid Substrat 10x10x0.5 mm, einseitig poliert A plane
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
38498.KT 38498.KU
38498.KTEA 100 EUR
38498.KT 38498.KU
Aluminiumoxid Substrat 10x10x0.5 mm, einseitig poliert A plane
Aluminium oxide
Molecular Formula: Al2O3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355