Tributylborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: ortho-Borsäuretributylester

SIAL90795-500MLEA 95.8 EUR
SIAL90795-500ML SIAL90795-100ML
Tributylborat, Sigma-Aldrich®
Tributylborat
Formel: C₁₂H₂₇BO₃
Molecular Weight: 230,15 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,8567 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009434
CAS-Nummer: 688-74-4
EINECS: 211-706-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR