Aluminiumsulfat Octadecahydrat, kristallisiert, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

KRAF10305.5600EA 234 EUR
KRAF10305.5600 KRAF10305.4600 KRAF10305.2600 KRAF10305.3600 KRAF10305.1600
Aluminiumsulfat Octadecahydrat, kristallisiert, reinst
Aluminiumsulfat Octadecahydrat
Formel: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Molecular Weight: 666,43 g/mol
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149136
CAS-Nummer: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/26/18570926.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR