Blei(IV)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bleidioxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIAL518131-10GEA 186 EUR
SIAL518131-10G
Blei(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Blei(IV)oxid
Formel: O₂Pb
Molecular Weight: 239,2 g/mol
Schmelzpunkt: 290 °C
Dichte: 9,4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011165
CAS-Nummer: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
UN: 1872
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,05424

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR