Butyltrimethoxysilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS03550.5EA
0
EUR
SILNSILS03550.5
SILNSILS03550.100
SILNSILS03550.25
Butyltrimethoxysilan
Butyltrimethoxysilan
Formel:
C₇H₁₈O₃Si Molecular Weight: 178,3 g/mol |
CAS-Nummer:
1067-57-8 EINECS: 213-936-1 |