Dibutylzinndichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dichlordibutylstannan, DBTC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04184.0250
8.04184.1000
8.04184.9030
8.04184.0250EA
120
EUR
8.04184.0250
8.04184.1000
8.04184.9030
Dibutylzinndichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinndichlorid
Formel:
C₈H₁₈Cl₂Sn Molecular Weight: 303,85 g/mol Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 37…39 °C Dichte: 1,37…1.4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000518 CAS-Nummer: 683-18-1 EINECS: 211-670-0 UN: 3146 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.32 g/l (20 °C) |
Melting Point | 37 - 41 °C |
Molar Mass | 303.85 g/mol |
Boiling Point | 148 °C (16 hPa) |
Vapor Pressure | 0.0016 hPa (25 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.37 - 1.40 g/cm3 (20 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...