Dimethyldichlorsilan
Lieferant: ABCR GMBH
Gefahr
Synonyme: DichlordimethylsilanDimethylsilyldichloridDichlor(dimethyl)silan
ABCRAB153237.0025EA 0 EUR
ABCRAB153237.0025
Dimethyldichlorsilan
Dimethyldichlorsilan
Formel: C₂H₆Cl₂Si
Molecular Weight: 129,06 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 1,0745 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –16 °C
MDL: MFCD00000491
CAS-Nummer: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
REACH: 01-2119437250-51