Diphenylzinndichlorid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: Dichlordiphenylstannan
EHERC12921000EA 51 EUR
EHERC12921000
Diphenylzinndichlorid
Diphenylzinndichlorid
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂Sn
Molecular Weight: 343,83 g/mol
MDL: MFCD00000516
CAS-Nummer: 1135-99-5
EINECS: 214-496-3
UN: 3146
ADR: 6.1,III