Phosphor(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phosphortribromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL288462-50GEA 285 EUR
SIAL288462-50G SIAL288462-10G
Phosphor(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Phosphor(III)bromid
Formel: PBr₃
Molecular Weight: 270,69 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 2,8903 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011436
CAS-Nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07514