Antimon(III)oxid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: DiantimontrioxidAntimontrioxid

HONE11115.9050EA 0 EUR
HONE11115.9050
Antimon(III)oxid
Antimon(III)oxid
Formel: O₃Sb₂
Molecular Weight: 291,52 g/mol
Siedepunkt: 1425 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 654 °C
Dichte: 5,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011214
CAS-Nummer: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00752

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR