Trioctylphosphinoxid 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

ACRO207605000EA 602 EUR
ACRO207605000 ACRO207600250 ACRO207601000
Trioctylphosphinoxid 99%
Trioctylphosphinoxid
Formel: C₂₄H₅₁OP
Molecular Weight: 386,64 g/mol
Siedepunkt: 201…202 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…55 °C
Flammpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002083
CAS-Nummer: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥98.5 % (including isomer)
Isomer ≤6 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR