Trioctylphosphinoxid ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

A11062.36EA 549 EUR
A11062.36 A11062.14 A11062.22
Trioctylphosphinoxid ≥98%
Trioctylphosphinoxid
Formel: C₂₄H₅₁OP
Molecular Weight: 386,64 g/mol
Siedepunkt: 212…213 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…57 °C
Dichte: 0,88
Flammpunkt: 252 °C (486 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002083
CAS-Nummer: 78-50-2
EINECS: 201-121-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR