Trioctylphosphinoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

SIAL00676-10GEA 71.2 EUR
SIAL00676-10G
Trioctylphosphinoxid, Sigma-Aldrich®
Trioctylphosphinoxid
Formel: C₂₄H₅₁OP
Molecular Weight: 386,64 g/mol
Siedepunkt: 409 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002083
CAS-Nummer: 78-50-2
EINECS: 201-121-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR