Trioctylphosphinoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL346187-500GEA
228
EUR
SIAL346187-500G
SIAL346187-100G
Trioctylphosphinoxid, Sigma-Aldrich®
Trioctylphosphinoxid
Formel:
C₂₄H₅₁OP Molecular Weight: 386,64 g/mol Siedepunkt: 409 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 50…52 °C Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00002083 CAS-Nummer: 78-50-2 EINECS: 201-121-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...