Tetramethylammoniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: TMACl
A13288.0B A13288.0I A13288.30
A13288.0BEA 117 EUR
A13288.0B A13288.0I A13288.30
Tetramethylammoniumchlorid ≥97%
Tetramethylammoniumchlorid
Purity: 97% CAS No.: 75-57-0 Molecular Formula: C4H12ClN Formula Weight: 109.60 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2496575 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011628
Formel: (CH₃)₄NCl
Molecular Weight: 109,60 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,17
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011628
CAS-Nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II