Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammoniumbisulfat
MOLE33658706-100GEA 105 EUR
MOLE33658706-100G
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Molecular Weight: 339,54 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5