Tetrabutylammoniumhydrogensulfat ≥98% zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammoniumbisulfat
28529.186EA 102 EUR
28529.186
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat ≥98% zur Synthese
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Molecular Weight: 339,54 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Melting point 168 - 174 °C