Tetrabutylammoniumhydrogensulfat

Lieferant: Serva
Achtung

Synonyme: Tetrabutylammoniumbisulfat

SERA35854.01EA 74.8 EUR
SERA35854.01
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Molecular Weight: 339,54 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR