Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrabutylammoniumbisulfat
SIAL86868-100GEA
121
EUR
SIAL86868-100G
SIAL86868-25G
SIAL86868-500G
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel:
(C₄H₉)₄NHSO₄ Molecular Weight: 339,54 g/mol Schmelzpunkt: 169…172 °C Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00011637 CAS-Nummer: 32503-27-8 EINECS: 251-068-5 |