Tricyclohexylphosphin ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
30386.03EA 32.8 EUR
30386.03 30386.14 30386.06
Tricyclohexylphosphin ≥96%
Tricyclohexylphosphine
Formel: C₁₈H₃₃P
Molecular Weight: 280,43 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C (0,02 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003853
CAS-Nummer: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2