Ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL467731-50GEA 104 EUR
SIAL467731-50G
Ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Ammonium bromide
Formel: H₄BrN
Molecular Weight: 97,94 g/mol
Schmelzpunkt: 542 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011419
CAS-Nummer: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 13,00505