Ammoniumfluorid ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
21251.260EA 92.3 EUR
21251.260
Ammoniumfluorid ≥97%, GPR RECTAPUR®
Ammonium fluoride
Formel: NH₄F
Molecular Weight: 37,04 g/mol
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011423
CAS-Nummer: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm