di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: sek. Ammoniumphosphatdi-AmmoniumorthophosphatDiammoniumhydrogenphosphatdi-AmmoniumphosphatAmmoniumorthophosphat dibasischAmmoniumphosphat dibasisch
A17416.36EA 25.6 EUR
A17416.36
di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98%
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel: (NH₄)₂HPO₄
Molecular Weight: 132,06 g/mol
Schmelzpunkt: 155 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,619
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010891
CAS-Nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 14,542