Ammoniumdihydrogenphosphat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01440.0050EA 178 EUR
1.01440.0050
Ammoniumdihydrogenphosphat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel: NH₄H₂PO₄
Molecular Weight: 115,03 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 368 g/L (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 115.02 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m³
Vapor Pressure 0.066 hPa (125 °C)
Density 1.80 g/cm³ (20 °C)
pH 3.8 - 4.4 (50 g/L, H₂O, 20 °C)