Ammoniumdihydrogenphosphat ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
21302.368EA 164 EUR
21302.368
Ammoniumdihydrogenphosphat ≥97%, TECHNICAL
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel: NH₄H₂PO₄
Molecular Weight: 115,03 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
REACH: 01-2119488166-29
Merck Index: 13,00547
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %