di-Ammoniumthiosulfat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: AmmoniumthiosulfatAmmoniumhyposulfit
A10190.0EEA 104 EUR
A10190.0E A10190.22 ALFAA10190.36
di-Ammoniumthiosulfat 96%
di-Ammoniumthiosulfat
Formel: H₈N₂O₃S₂
Molecular Weight: 148,21 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zers.)
Dichte: 1,64
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015965
CAS-Nummer: 7783-18-8
EINECS: 231-982-0
Merck Index: 14,562