Ammoniumeisen(II)sulfat

Lieferant: Lovibond
Gefahr

Synonyme: FerroammoniumsulfatEisen(II)ammoniumsulfat

LOVI460111EA 63.4 EUR
LOVI460111
Ammoniumeisen(II)sulfat
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
Molecular Weight: 284,05 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
UN: 2796
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00552

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR