Amidoschwefelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Sulfaminsäure
, Aminosulfonsäure
, Amidosulfonsäure
, Amidoschwefelsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14483.0100EA
23.6
EUR
8.14483.0100
8.14483.9999
8.14483.1000
8.14483.9025
Amidoschwefelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Amidoschwefelsäure
Formel:
H₃NO₃S Molecular Weight: 97,09 g/mol Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 205 °C Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011603 CAS-Nummer: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 13,09006 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 213 g/l (20 °C) |
Melting Point | 205 °C (decomposition) |
Molar Mass | 97.08 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Vapor Pressure | 0.025 hPa (100 °C) |
Density | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | (10 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |