Amidoschwefelsäure ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: SulfaminsäureAminosulfonsäureAmidosulfonsäureAmidoschwefelsäure
20672.297EA 105 EUR
20672.297 20672.187 20672.234
Amidoschwefelsäure ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
Molecular Weight: 97,09 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 205 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/87/2297587.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm