Ammoniumsulfamat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Sulfamidsäure AmmoniumsalzAminosulfosäure AmmoniumsalzAmmoniumamidosulfonatAmmoniumsulfamidatAmidoschwefelsäure AmmoniumsalzAmidosulfonsäure Ammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01220.0100EA 67 EUR
1.01220.9999 1.01220.0100
Ammoniumsulfamat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Ammoniumsulfamat
Formel: H₆N₂O₃S
Molecular Weight: 114,13 g/mol
Schmelzpunkt: 131,1 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011429
CAS-Nummer: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 12,00589
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1950 g/l (20 °C)
Melting Point 132 - 134 °C
Molar Mass 114.13 g/mol
Bulk Density 680 kg/m3
Boiling Point 160 °C (1013 hPa) decomposes
pH 5.0 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)