Dimethylsulfoxid, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methylsulfinylmethan, DMSO
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.16743.1000
1.16743.6025
1.16743.1000EA
63
EUR
1.16743.1000
1.16743.6025
Dimethylsulfoxid, EMPLURA®, Supelco®
Dimethylsulfoxid
Formel:
(CH₃)₂SO Molecular Weight: 78,14 g/mol Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18,5 °C Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |